Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certificeret Clean Biotainer Flaske
Artikelnummer. 16430601
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Inkluderer:
Halshåndtag
Sidehåndtag
Mængde:
14 x 5 flasker
20 flasker
20 x 5 flasker
4 x 5 flasker
6 flasker
7 x 5 flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Mængde unitSize
16430601 5 L Halshåndtag 6 flasker -
16410591 125 mL Sidehåndtag 20 x 5 flasker -
16400591 500 mL Sidehåndtag 14 x 5 flasker -
16430591 1 L Sidehåndtag 7 x 5 flasker Pakke med 35
16460591 2 L Sidehåndtag 4 x 5 flasker -
16450591 2 L Sidehåndtag 20 flasker -
16420601 5 L Sidehåndtag 6 flasker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16430601 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 38341542
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling; Lukkemateriale: Polypropylen; Farve: Klar
Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret Clean PETG Biotainer™ Flasker reducerer risikoen for overførselskontamination.
  • Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling
  • Certificeret Clean, valideret til USP < 788>
  • <0,5 EU/mL Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable, Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 5 L
Kapacitet (engelsk) 169.07 fl. oz., 169,07 fl. oz.
Certificeringer/compliance USP <778>
Lukningsfarve Hvid
Lukke liner LDPE
Farve Klar
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) ydre hals 48 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt, Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​, Valideringstest, Lægemiddelstof, Lægemiddelprodukt
Inkluderer Halshåndtag
Materiale PETG
Diameter (metrisk) Udvendig 166 mm
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Mængde 6 flasker
Højde (metrisk) 299 mm
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 21.375 tommer.
Produkttype Biotainer
Bredde (engelsk) 14,75''
Lavt partikelindhold USP <788> (lavt partikelindhold)
Diameter (metrisk) 166 mm
Workflow-trin Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.