Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certificeret Clean Biotainer Flaske
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Inkluderer:
Halshåndtag
Sidehåndtag
Mængde:
14 x 5 flasker
20 flasker
20 x 5 flasker
4 x 5 flasker
6 flasker
7 x 5 flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
Beskrivelse
Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret Clean PETG Biotainer™ Flasker reducerer risikoen for overførselskontamination.
- Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling
- Certificeret Clean, valideret til USP < 788>
- <0,5 EU/mL Endotoxin
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable, Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelsk) | 33.814 fl. oz. |
| Certificeringer/compliance | USP <778> |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukke liner | LDPE |
| Farve | Klar |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 48 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 48 mm |
| Vis mere |