Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG lavpartikelflasker Biotainer
Beskrivelse
Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certificeret Clean PETG Biotainer™ Flasker reducerer risikoen for overførselskontamination.
- Specielt designet til farmaceutisk og biologisk fremstilling
- Certificeret Clean, valideret til USP < 788>
- <0,5 EU/mL Endotoxin
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable, Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4.23 fl. oz., 4,23 fl. oz. |
| Certificeringer/compliance | USP <778>, USP <778 > |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukke liner | LDPE |
| Farve | Klar |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 38 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 38 mm |
| Vis mere |