Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker
Artikelnummer. p-4521788
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Produkttype:
Firkantet flaske med håndtag
Medieflaske
Square Bottle
Mængde:
14 x 5 flasker
20 flasker
20 x 5 Bottles
35 flasker
4 x 5 flasker
6 flasker
7 x 5 flasker
70 flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 35
Pakke med 5
Pakke med 6
Pakke med 70
Artikelnummer. 11319694
Brand: Thermo Scientific™ 302542
Eliminer omkostningerne ved rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer sammenlignet med flasker designet til genbrug med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker, ideelle til langvarig opbevaring af pH-følsomme materialer såsom dyrkningsmedier.
Eliminer omkostningerne ved rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer sammenlignet med flasker designet til genbrug med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker, ideelle til langvarig opbevaring af pH-følsomme materialer såsom dyrkningsmedier. Certificeret steril og klar til brug, alt sammen Biotainer flasker gammabestråles til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10 –6 .
  • Durable, crystal clear PETG for sample integrity
  • Closures with polyethylene foam core liners for leakproof† assurance
  • Custom options available for fluid transfer applications
  • Supported by extensive validation documentation
  • Suitable for storage in conditions from -40° to +70°C
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4.23 oz.
Farve Clear
Diameter (engelsk) 2 in.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Til brug med (applikation) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Materiale PET
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde 20 x 5 Bottles
Sterilitet Sterile
Temperaturområde (metrisk) -70°C to 70°C
Certificeringer/compliance USP Class VI, Non-cytotoxic, USP <661>, Non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1315
Lukning inkluderet Yes
Uddannet Yes
Mund Narrow
Form Square
Højde (metrisk) 105 mm
Produkttype Square Bottle
Højde (engelsk) 4.13 in.
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.