Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker
Beskrivelse
Eliminer omkostningerne ved rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer sammenlignet med flasker designet til genbrug med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker, ideelle til langvarig opbevaring af pH-følsomme materialer såsom dyrkningsmedier. Certificeret steril og klar til brug, alt sammen Biotainer flasker gammabestråles til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10 –6 .
- Holdbar, krystalklar PETG for prøveintegritet
- Lukninger med kerneforinger i polyethylenskum for tæthed† forsikring
- Brugerdefinerede muligheder tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer
- Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
- Velegnet til opbevaring under forhold fra -40° til +70 °C
Garanti : 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3 tommer |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Til brug med (applikation) | Forberedelse af medier/buffere , Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) |
| Materiale | PET |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Mængde | 14 x 5 flasker |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.