Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker
Artikelnummer. 10329587
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Mængde:
14 x 5 flasker
20 flasker
20 x 5 flasker
35 flasker
4 x 5 flasker
6 flasker
7 x 5 flasker
70 flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 35
Pakke med 5
Pakke med 6
Pakke med 70
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10329587 1 L 35 flasker Pakke med 35
11319694 125 mL 20 x 5 flasker Pakke med 5
10227747 125 mL 20 x 5 flasker Pakke med 100
10791310 500 mL 14 x 5 flasker Pakke med 70
10237747 500 mL 70 flasker Pakke med 70
12059987 1 L 7 x 5 flasker Pakke med 35
10524408 2 L 4 x 5 flasker Pakke med 20
10297887 2 L 20 flasker Pakke med 20
10440568 5 L 6 flasker Pakke med 6
10553298 5 L 6 flasker Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10329587 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 311035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.00 DKK
    3245.52 DKK / Pakke med 35
    Spare 279.48 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Eliminer omkostningerne ved rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer sammenlignet med flasker designet til genbrug med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker, ideelle til langvarig opbevaring af pH-følsomme materialer såsom dyrkningsmedier.
Eliminer omkostningerne ved rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer sammenlignet med flasker designet til genbrug med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker, ideelle til langvarig opbevaring af pH-følsomme materialer såsom dyrkningsmedier. Certificeret steril og klar til brug, alt sammen Biotainer flasker gammabestråles til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10 –6 .
  • Holdbar, krystalklar PETG for prøveintegritet
  • Lukninger med kerneforinger i polyethylenskum for tæthed† forsikring
  • Brugerdefinerede muligheder tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer
  • Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
  • Velegnet til opbevaring under forhold fra -40° til +70 °C
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Translucent Blue
Diameter (engelsk) 3,8 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,46 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale PET
nr. pr. sag 35/Cs.
Emballage Bulk
Mængde 35 flasker
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 201 mm
Højde (engelsk) 7,9 tommer
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 98 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Upstream procesløsningslagring. Upstream-validering
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP < 661> , Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315
Engangs Single-use
Produkttype Firkantet flaske
Show More Show Less
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.