Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker
Artikelnummer. 10237747
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Produkttype:
Firkantet flaske med håndtag
Medieflaske
Square Bottle
Mængde:
14 x 5 flasker
20 flasker
20 x 5 Bottles
35 flasker
4 x 5 flasker
6 flasker
7 x 5 flasker
70 flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 35
Pakke med 5
Pakke med 6
Pakke med 70
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Mængde unitSize
10237747 500 mL Medieflaske 70 flasker Pakke med 70
11319694 125 mL Square Bottle 20 x 5 Bottles Pakke med 5
10791310 500 mL Medieflaske 14 x 5 flasker Pakke med 70
12059987 1 L Medieflaske 7 x 5 flasker Pakke med 35
10329587 1 L Medieflaske 35 flasker Pakke med 35
10524408 2 L Medieflaske 4 x 5 flasker Pakke med 20
10297887 2 L Medieflaske 20 flasker Pakke med 20
10440568 5 L Medieflaske 6 flasker Pakke med 6
10553298 5 L Firkantet flaske med håndtag 6 flasker Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10237747 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 300570
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer omkostningerne ved rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer sammenlignet med flasker designet til genbrug med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker, ideelle til langvarig opbevaring af pH-følsomme materialer såsom dyrkningsmedier.
Eliminer omkostningerne ved rengøring, sterilisering og tilhørende valideringer sammenlignet med flasker designet til genbrug med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker, ideelle til langvarig opbevaring af pH-følsomme materialer såsom dyrkningsmedier. Certificeret steril og klar til brug, alt sammen Biotainer flasker gammabestråles til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10 –6 .
  • Holdbar, krystalklar PETG for prøveintegritet
  • Lukninger med kerneforinger i polyethylenskum for tæthed† forsikring
  • Brugerdefinerede muligheder tilgængelige for væskeoverførselsapplikationer
  • Understøttet af omfattende valideringsdokumentation
  • Velegnet til opbevaring under forhold fra -40° til +70 °C
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Til brug med (applikation) Forberedelse af medier/buffere ​, Opbevaring af medier/buffere, Indsamling af prøver, Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale PETG
nr. pr. sag 70/Cs.
Emballage Bulk
Mængde 70 flasker
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP <661> , Ikke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 176 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 6,93 tommer.
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 77 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.