Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certificeret Clean™ Biotainer™ Flaske
Artikelnummer. 16490621
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16490621 125 mL
16480621 500 mL
16410631 1 L
16430631 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490621 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CEN302542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15885.00 DKK
    14899.54 DKK / Pakke med 100
    Spare 985.46 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker ideel til langvarig opbevaring af pH-følsomme materialer
  • Lukninger med kerneforinger af polyethylenskum for lækagesikkerhed
  • Produkterne vaskes med USP Vand til injektion
  • Håndteres i klasse 5 renrum med klasse 4 emballage/inspektionshætter for at producere produkter med ekstremt lavt partikelindhold
  • Certificeret og testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP 788 for at begrænse potentiel partikelforurening
  • Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10-6 inde i beholderen/lukket
  • Inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale PETG
nr. pr. sag 100
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 70 °C
Vægt (engelsk) 14.35 lb.
Mund Smal
Højde (metrisk) 105 mm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Højde (engelsk) 4,1 tommer
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 4,23 oz.
Form Firkant
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP <661>, ikke-pyrogen, FDA 21CFR 177.1315
Produkttype Flaske