Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certificeret Clean™ Biotainer™ Flaske
Artikelnummer. 16480621
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
Artikelnummer. 16480621
Brand: Thermo Scientific™ CEN300542
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flasker ideel til langvarig opbevaring af pH-følsomme materialer
  • Lukninger med kerneforinger af polyethylenskum for lækagesikkerhed
  • Produkterne vaskes med USP Vand til injektion
  • Håndteres i klasse 5 renrum med klasse 4 emballage/inspektionshætter for at producere produkter med ekstremt lavt partikelindhold
  • Certificeret og testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP 788 for at begrænse potentiel partikelforurening
  • Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10-6 inde i beholderen/lukket
  • Inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1.1 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale PETG
nr. pr. sag 70
Sterilitet Steril
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 70 °C
Vægt (engelsk) 18.2 lb.
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, ikke-cytotoksisk, USP <661>, ikke-pyrogen, FDA 21CFR 177.1315
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 176 mm
Produkttype Flaske
Bredde (engelsk) 16 tommer
Højde (engelsk) 6,9 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 77 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres