Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certificeret Clean™ Biotainer™ Flaske
Beskrivelse
- Lukninger med kerneforinger af polyethylenskum for lækagesikkerhed
- Produkterne vaskes med USP Vand til injektion
- Håndteres i klasse 5 renrum med klasse 4 emballage/inspektionshætter for at producere produkter med ekstremt lavt partikelindhold
- Certificeret og testet til at indeholde mindre end 1/3 af de tilladte partikler iht USP 788 for at begrænse potentiel partikelforurening
- Sterile, brugsklare produkter med et Sterility Assurance Level på 10-6 inde i beholderen/lukket
- Inklusive to varmeforseglede sterile barrierer for at beskytte produktet før brug
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 4,6 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,4 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 36 mm |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 20 |
| Sterilitet | Steril |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 70 °C |
| Vægt (engelsk) | 15 lb. |
| Vis mere |