Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Conical-Bund Centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10098690
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Længde (metrisk):
120,1 mm
134,1 mm
Diameter (metrisk):
17 mm
28,7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10098690 15 ml 120,1 mm 17 mm Pakke med 10
10070701 50 ml 134,1 mm 28,7 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10098690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31050015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør helcelleadskillelser ved hjælp af disse PC konisk bund centrifugerør, som har enestående mekanisk styrke og klarhed.
Udfør helcelleadskillelser ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Conical-Bottom Centrifuge Tubes, som har enestående mekanisk styrke og klarhed. Disse alsidige polycarbonatrør kan bruges i både nedkølede og ikke-kølede centrifuger.
Features:
  • Conical bottoms concentrate pellet in a small area for easy isolation and retrieval
  • Excellent clarity for viewing tube contents
  • For use up to 6000 × g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges. Tubes must be filled to at least 80% capacity for proper function
  • Molded-in graduations last the life of the tube
  • Autoclavable/graduated/transparent; autoclaving repeatedly will shorten the life of polycarbonate tubes
Ordering Information:
Supplied without closure; friction fit closures available. For 15mL use DS3111-0017; for 50mL use DS3111-0029.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Konisk
Længde (metrisk) 120,1 mm
Bund form Konisk
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 17 mm
Gradueringer Molded-in
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 6000 x g