Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC-certificeret ren valideringsflaske
Beskrivelse
- Perfekt til opbevaring af kvalitetsprøver af højt værdsatte lægemidler
- Flasker med lille volumen er støbt af de samme materialer som større beholdere, men kræver en mindre mængde dyre reagenser for at udføre valideringstestning
- Valideret til USP 788
- Slagfast
- <5 EU/ml endotoksin
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,68 oz. |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Væskeopbevaring og transport |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 504 |
| nr. pr. pakke | 84 |
| Mængde | 504/Sag |
| Sterilitet | Steril |
| Vægt (engelsk) | 23.5 lb. |
| Vis mere |