Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC-certificeret ren valideringsflaske
Artikelnummer. 16450601
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16450601 5 mL
16460601 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16450601 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 38350005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Certified Clean Validation Bottle til opbevaring af værdifulde farmaceutiske prøver
  • Perfekt til opbevaring af kvalitetsprøver af højt værdsatte lægemidler
  • Flasker med lille volumen er støbt af de samme materialer som større beholdere, men kræver en mindre mængde dyre reagenser for at udføre valideringstestning
  • Valideret til USP 788
  • Slagfast
  • <5 EU/ml endotoksin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Kapacitet (engelsk) 0,16 oz.
Farve Klar
Til brug med (applikation) Væskeopbevaring og transport
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 416
nr. pr. pakke 52
Mængde 416/Sag
Sterilitet Steril
Vægt (engelsk) 9 lb.
Certificeringer/compliance USP 788
Produkttype Valideringsflaske
Bredde (engelsk) 12,5''
Længde (engelsk) 12,5''
Højde (engelsk) 11''
Lukkestørrelse 20 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres