Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker uden lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Opbevar og send sikkert lysfølsomme, diagnostiske prøver og værdifulde reagenser i små volumener med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker, brugt i testsæt og mange små applikationer. Disse uigennemsigtige, ravfarvede, højdensitets polyethylenflasker er til brug med lysfølsomme reagenser og er pakket uden lukninger, så de kan matches med forskellige farvede lukninger (kat. nr. 362150-serien).
- Ikke-steril
- Holdbare, ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
- Lækagesikker† når den er samlet med lukning (skal bestilles separat)
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er bulkpakket uden lukning. Pakket 2.000 pr kuffert. Bestil farvede lukninger separat (kat. nr. 362150).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,5 oz., 15 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 oz. |
| Farve | Uigennemsigtig rav |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 2000 |
| nr. pr. pakke | 2000 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Halsfinish | 20-415 mm |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.