Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker uden lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10456663
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 10456663
Brand: Thermo Scientific™ 3620049025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og send lysfølsomme diagnostiske prøver og værdifulde reagenser med små volumen med disse uigennemsigtige, ravgule HDPE-flasker.
Opbevar og send sikkert lysfølsomme, diagnostiske prøver og værdifulde reagenser i små volumener med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker, brugt i testsæt og mange små applikationer. Disse uigennemsigtige, ravfarvede, højdensitets polyethylenflasker er til brug med lysfølsomme reagenser og er pakket uden lukninger, så de kan matches med forskellige farvede lukninger (kat. nr. 362150-serien).
  • Ikke-steril
  • Holdbare, ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Lækagesikker† når den er samlet med lukning (skal bestilles separat)
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er bulkpakket uden lukning. Pakket 2.000 pr kuffert. Bestil farvede lukninger separat (kat. nr. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelsk) 0,25 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt 8 ml, 20-415 halsfinish, bulkpakning
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 20-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasser VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Prøvebeholder
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (engelsk) 1,77 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.