Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker med lukning: Bulk Pack
Artikelnummer. 30117590
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Packungsgröße:
Pakke med 2000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Halsfinish unitSize
30117590 4 mL 13-415 mm -
10502045 8 mL 20-415 mm Pakke med 2000
10059062 15 mL 20-415 mm Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30117590 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3120049125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Opbevar og send sikkert lysfølsomme, værdifulde reagenser i små volumer med disse uigennemsigtige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker til brug i testsæt og mange små volumenapplikationer.
Opbevar og send sikkert lysfølsomme, værdifulde reagenser i lille volumen med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker. Til brug i testsæt og mange applikationer med små volumer inkluderer disse polyethylenflasker med høj densitet, uigennemsigtige ravfarvede polypropylen-lukninger uden foring, der sikrer ydeevne uden rynker, der kan forårsage lækager eller kontaminering af dine opløsninger. De holdbare, ikke-pyrogene og ikke-cytotoksiske ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering.
  • Ikke-steril
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. Pakket 2.000 pr kuffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen 0,125 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelsk) 0,125 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Diameter (metrisk) Indvendig hals 8 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 13-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 41 mm
Produkttype Prøvebeholder
Højde (engelsk) 1,58 tommer. (Med lukning), 1,52 tommer. (Uden lukning)
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 13-415 mm
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Skruelåg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.