Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10502045
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 10502045
Brand: Thermo Scientific™ 3120049025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og send sikkert lysfølsomme, værdifulde reagenser i små volumer med disse uigennemsigtige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker til brug i testsæt og mange små volumenapplikationer.
Opbevar og send sikkert lysfølsomme, værdifulde reagenser i lille volumen med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-diagnoseflasker. Til brug i testsæt og mange applikationer med små volumer inkluderer disse polyethylenflasker med høj densitet, uigennemsigtige ravfarvede polypropylen-lukninger uden foring, der sikrer ydeevne uden rynker, der kan forårsage lækager eller kontaminering af dine opløsninger. De holdbare, ikke-pyrogene og ikke-cytotoksiske ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering.
  • Ikke-steril
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. Pakket 2.000 pr kuffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelsk) 0,25 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 20-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Prøvebeholder
Højde (engelsk) 1,58 tommer. (Med lukning), 1,52 tommer. (Uden lukning)
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.