Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon Centrifugerør m/skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10212471
Kapacitet (metrisk):
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
94,0 mm
107,2 mm
Diameter (metrisk):
25,8 mm
29 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Skal fyldes til 80 % af den samlede kapacitet til centrifugering
Artikelnummer. 10212471
Brand: Thermo Scientific™ 31150030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skal fyldes til 80 % af den samlede kapacitet til centrifugering
Se indholdet nemt ved hjælp af disse stærke, gennemsigtige polysulfon centrifugerør, der har øget modstandsdygtighed over for syrer og baser. Rør fås med tætningshætter.
Se nemt indhold ved hjælp af stærke, gennemsigtige Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon Centrifugerør, med øget modstandsdygtighed over for syrer og baser.
Features:
  • Round bottoms to fit high speed rotors
  • Transparent with straw-colored cast
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • 3115-0030 and 3115-0050 include polypropylene linerless screw closures—easy to clean and provide leakproof† performance under ordinary use for most spins up to 10,000 x g
  • For leakproof assurance >10,000 x g use with sealing cap assembly (sold separately)
Ordering Information:
Sealing cap assembly sold separately (Cat. No. DS3131-series). Cat. No. 3115-0050 has a brim capacity of only 42mL but is designed to fit standard rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Polysulfon
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Længde (metrisk) 94,0 mm
Bund form Rund
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 25,8 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 50,000 x g (with sealing cap)
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.