Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifugerør
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO-centrifugerør er kemisk kompatible med en bredere vifte af laboratoriereagenser end polycarbonat-centrifugerør og kan autoklaveres gentagne gange for udvidet ydeevne.
Features:
- Greater chemical resistance than polycarbonate
- Can be autoclaved repeatedly—last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges; 3119-0050 can be used up to 100,605 x g if equipped with a sealing cap
- Come with polypropylene linerless closures—easy to clean and provides leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g
- For leakproof assurance at speeds >10,000 x g use with sealing cap assembly (sold separately)
- Leakproof† construction ensures more secure storage of samples
Ordering Information:
Optional sealing-cap assemblies available for selected sizes. Use DS3132-0020 (for 26 and 30mL tube) and DS3132-0024 (for 50mL Tube). Actual brim capacity of 3119-0050 is 42mL.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Polypropylene Copolymer |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 80,5 mm |
| Bund form | Rund |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.