Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10706841
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
28 ml
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
80,5 mm
93,5 mm
94,0 mm
105,9 mm
Diameter (metrisk):
16,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10706841 10 ml 80,5 mm 16,1 mm -
10613981 28 ml 94,0 mm 25,8 mm Pakke med 10
10757221 30 ml 93,5 mm 25,8 mm Pakke med 10
10757411 50 ml 105,9 mm 28,8 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Skal fyldes til 80 % af den samlede kapacitet ved centrifugering
Artikelnummer. 10706841 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 DKK
    627.44 DKK / Pakke med 10
    Spare 24.56 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skal fyldes til 80 % af den samlede kapacitet ved centrifugering
Se indholdet af disse kontaktklare højhastigheds PPCO centrifugerør nemt. Rørene har også fremragende mekanisk styrke.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO-centrifugerør er kemisk kompatible med en bredere vifte af laboratoriereagenser end polycarbonat-centrifugerør og kan autoklaveres gentagne gange for udvidet ydeevne.
Features:
  • Greater chemical resistance than polycarbonate
  • Can be autoclaved repeatedly—last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges; 3119-0050 can be used up to 100,605 x g if equipped with a sealing cap
  • Come with polypropylene linerless closures—easy to clean and provides leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g
  • For leakproof assurance at speeds >10,000 x g use with sealing cap assembly (sold separately)
  • Leakproof† construction ensures more secure storage of samples
Ordering Information:
Optional sealing-cap assemblies available for selected sizes. Use DS3132-0020 (for 26 and 30mL tube) and DS3132-0024 (for 50mL Tube). Actual brim capacity of 3119-0050 is 42mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Polypropylene Copolymer
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Længde (metrisk) 80,5 mm
Bund form Rund
Lukketype Skruelåg
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 16,1 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 10,000 x g
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.