Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10623791
Kapacitet (metrisk):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Længde (metrisk):
88,1 mm
98,6 mm
102 mm
102,1 mm
102,4 mm
112,8 mm
163,1 mm
Diameter (metrisk):
15,8 mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Rørene skal være fyldt til mindst 80 % kapacitet for korrekt funktion.
Artikelnummer. 10623791
Brand: Thermo Scientific™ 31100150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rørene skal være fyldt til mindst 80 % kapacitet for korrekt funktion.
Forbedre rotorpasningen og ydeevnen med disse højhastigheds-rundbundede PPCO-centrifugerør med ensartet vægtykkelse og diameter.
Forbedre rotorpasning og ydeevne vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund, med ensartet vægtykkelse og diameter. Rør har fremragende kemikalieresistens.
Features
  • Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice—may also be used as test tubes
  • Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Polypropylene Copolymer
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Længde (metrisk) 112,8 mm
Bund form Rund
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 15,8 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 50,000 x g