Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund
Beskrivelse
Forbedre rotorpasning og ydeevne vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund, med ensartet vægtykkelse og diameter. Rør har fremragende kemikalieresistens.
Features
- Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
- Economical choice—may also be used as test tubes
- Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Polypropylene Copolymer |
| nr. pr. sag | 40 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 163,1 mm |
| Bund form | Rund |
| Skriveområde | Nej |
| Vis mere |