Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund
Artikelnummer. 10058730
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Længde (metrisk):
88,1 mm
98,6 mm
102 mm
102,1 mm
102,4 mm
112,8 mm
163,1 mm
Diameter (metrisk):
15,8 mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10058730 12 ml 102,1 mm 15,8 mm Pakke med 10
10623791 15 ml 112,8 mm 15,8 mm Pakke med 10
10383391 16 ml 98,6 mm 17,8 mm Pakke med 10
11385524 38 ml 88,1 mm 25,2 mm Pakke med 100
10460033 50 ml 102,4 mm 28,5 mm Pakke med 10
10152541 100 ml 163,1 mm 31,5 mm Pakke med 10
10767791 50 ml 102 mm 28,4 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Rørene skal være fyldt til mindst 80 % kapacitet for korrekt funktion.
Artikelnummer. 10058730 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31100120
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Rørene skal være fyldt til mindst 80 % kapacitet for korrekt funktion.
Forbedre rotorpasningen og ydeevnen med disse højhastigheds-rundbundede PPCO-centrifugerør med ensartet vægtykkelse og diameter.
Forbedre rotorpasning og ydeevne vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund, med ensartet vægtykkelse og diameter. Rør har fremragende kemikalieresistens.
Funktioner
  • Runde bunde, der passer til højhastighedsrotorer i kølede eller ikke-kølede centrifuger
  • Formteknik for ensartet vægtykkelse og øget styrke
  • Ensartet diameter (ingen konicitet) for bedre rotorpasform og krafttolerance
  • 50 og 100 ml størrelser tilgængelige med læber for lettere udtagning fra rotorhulrum
  • Økonomiske valg—kan også bruges som reagensglas
  • Længere holdbar end polycarbonatrør under betingelser med gentagen autoklavering
Bestillingsoplysninger:
Leveres uden lukning; friktionspasform lukkinger fås separat (DS3111-serien).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 ml
Materiale Polypropylen-copolymer
Mængde 10/Pk., 100/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Længde (metrisk) 102,1 mm
Bund form Rund
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 15,8 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 50,000 x g