Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonat Centrifugerør
Description
Udfør et væld af applikationer takket være den fremragende mekaniske styrke Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonat Centrifugerør. Disse gennemsigtige rør giver nem visning af indholdet.
Funktioner:
- Modstår temperaturer fra -135° til +135 °C (-211° til +275 °F)
- Rund bund for at passe til højhastighedsrotorer
- Kan bruges op til 50.000 x g i kølede eller ikke-kølede centrifuger
- Leveres med polypropylen foringsløse lukninger, —nemme at rengøre, og giver lækagetæt beskyttelse under normale forhold op til 10.000 x g
- For lækagesikring >på 10.000 x g, brug en tætningshætte eller en forseglingshætte (solgt separat)
Bestillingsoplysninger:
Valgfrie tætningshætter fås til 30 ml og 50 ml størrelser. Brug Cat. Nej. DS3131-0020 til 30 ml rør og Cat. Nej. DS3131-0024 til 50 ml rør.
Bemærk:
Kat. Nr. 3118-0050 og -0085 er designet til at passe til universelle rotorer. Den faktiske brimkapacitet på 3118-0050 og 3138-0050 er 42 ml. Den faktiske brimkapacitet på 3118-0085 er 81 ml.
Specifications
Specifications
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 85 ml |
| Materiale | Polycarbonat |
| Mængde | 10/Pk., 100/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 105,2 mm |
| Bund form | Rund |
| Lukketype | Skruelåg |
| Show More |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.