Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonat Centrifugerør
Beskrivelse
Udfør et væld af applikationer takket være den fremragende mekaniske styrke Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonat Centrifugerør. Disse gennemsigtige rør giver nem visning af indholdet.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- Round bottom to fit high-speed rotors
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Comes with polypropylene linerless closures—easy to clean and provides leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g
- For leakproof performance >10,000 x g, use a sealing cap or sealing cap assembly (sold separately)
Ordering Information:
Optional sealing cap assemblies available for 30ml and 50ml sizes. Use Cat. No. DS3131-0020 for 30mL tube and Cat. No. DS3131-0024 for 50mL tube.
Note:
Cat. Nos. 3118-0050 and -0085 are designed to fit universal rotors. Actual brim capacity of 3118-0050 and 3138-0050 is 42mL. Actual brim capacity of 3118-0085 is 81mL.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 94,0 mm |
| Bund form | Rund |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.