Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonat Centrifugerør m/forseglingskappe
Kapacitet (metrisk):
10 ml
16 ml
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
83,8 mm
102,6 mm
107,2 mm
114,8 mm
Diameter (metrisk):
16,1 mm
18,2 mm
25,8 mm
28,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Se nemt indhold ved hjælp af stærke, gennemsigtige Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonat Centrifugerør, udstyret med tætningshætter for lækagesikre† ydeevne op til 50.000 x g.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- Round bottom to fit high speed rotors
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Come with PP sealing caps with silicone gaskets for extra leak protection when spinning >10,000 x g or spinning hazardous materials
- Autoclavable; transparent
Ordering Information:
Sealing caps also sold separately for 30 and 50mL sizes.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylene, red rubber |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 50 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 102,6 mm |
| Bund form | Rund |
| Vis mere |