Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonat Centrifugerør m/forseglingskappe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10179900
Kapacitet (metrisk):
10 ml
16 ml
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
83,8 mm
102,6 mm
107,2 mm
114,8 mm
Diameter (metrisk):
16,1 mm
18,2 mm
25,8 mm
28,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Autoklavering gentagne gange vil forkorte levetiden for polycarbonatrør. Rørene skal fyldes til mindst 80 % kapacitet for korrekt ydeevne.
Artikelnummer. 10179900
Brand: Thermo Scientific™ 31380016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklavering gentagne gange vil forkorte levetiden for polycarbonatrør. Rørene skal fyldes til mindst 80 % kapacitet for korrekt ydeevne.
Se indholdet nemt ved hjælp af disse stærke, gennemsigtige polycarbonat-centrifugerør, der fås med tætningshætter til brug op til 50.000 xg.
Se nemt indhold ved hjælp af stærke, gennemsigtige Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonat Centrifugerør, udstyret med tætningshætter for lækagesikre† ydeevne op til 50.000 x g.
Features:
  • Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • Round bottom to fit high speed rotors
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Come with PP sealing caps with silicone gaskets for extra leak protection when spinning >10,000 x g or spinning hazardous materials
  • Autoclavable; transparent
Ordering Information:
Sealing caps also sold separately for 30 and 50mL sizes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylene, red rubber
Kapacitet (metrisk) 16 ml
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Længde (metrisk) 107,2 mm
Bund form Rund
Lukketype Skruelåg
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 18,2 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 50,000 x g