Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonat Centrifugerør m/forseglingskappe
Artikelnummer. 10088810
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
16 ml
30 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10088810 50 ml Pakke med 10
10402121 30 ml Pakke med 10
10088800 10 ml Pakke med 10
10179900 16 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Autoklavering gentagne gange vil forkorte levetiden for polycarbonatrør. Rørene skal fyldes til mindst 80 % kapacitet for korrekt ydeevne.
Artikelnummer. 10088810 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31380050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00 DKK
    2001.07 DKK / Pakke med 10
    Spare 413.93 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Autoklavering gentagne gange vil forkorte levetiden for polycarbonatrør. Rørene skal fyldes til mindst 80 % kapacitet for korrekt ydeevne.
Se indholdet nemt ved hjælp af disse stærke, gennemsigtige polycarbonat-centrifugerør, der fås med tætningshætter til brug op til 50.000 xg.
Se nemt indhold ved hjælp af stærke, gennemsigtige Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonat Centrifugerør, udstyret med tætningshætter for lækagesikre† ydeevne op til 50.000 x g.
Funktioner:
  • Modstår temperaturer fra -135° til +135 °C (-211° til +275 °F)
  • Rund bund for at passe til højhastighedsrotorer
  • Kan bruges op til 50.000 x g i kølede eller ikke-kølede centrifuger
  • Kom med PP-tætningshætter med silikonepakninger for ekstra lækagebeskyttelse, når man drejer >10.000 x g eller drejer farlige materialer
  • Autoklaverbar; gennemsigtig
Bestillingsoplysninger:
Forseglingshætter blev også solgt separat til 30 og 50 ml størrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen, rød gummi
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Polycarbonat
Mængde 10/Pk., 50/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Længde (metrisk) 114,8 mm
Bund form Rund
Lukketype Skruelåg
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 28,8 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 50,000 x g