Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifugerør lavet med Teflon™ fluorpolymer og lukning lavet med Tefzel™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10539301
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
30 ml
50 ml
Diameter (metrisk):
16 mm
25,7 mm
28,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10539301 10 ml 16 mm Pakke med 2
10018700 30 ml 25,7 mm Pakke med 2
10384831 50 ml 28,8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bemærk: Skal fyldes til 100 % af den samlede kapacitet til centrifugering
Artikelnummer. 10539301 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31140010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk: Skal fyldes til 100 % af den samlede kapacitet til centrifugering
Udfør højhastighedscentrifugering af aggressive kemikalier med disse rør, velegnet til chloroform- og phenolekstraktion i kølemaskiner op til 50.000 xg.
Udfør højhastighedscentrifugering af aggressive kemikalier med Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifugerør lavet med Teflon™ fluorpolymer og lukning lavet med Tefzel™ , specielt velegnet til chloroform- og phenolekstraktion.
Features:
  • Teflon™ FEP, Tefzel™ ETFE screw closure
  • Withstand temperatures from -100° to +150°C (-148° to +302°F)
  • Leakproof† Tefzel ETFE closures prevent material loss under ordinary use for most spins <10,000 × g
  • Sealing caps available for 30mL and 50mL size to assure leakproof service especially at high speeds >10,000 × g or when spinning hazardous materials
  • Autoclavable/biohazard/leakproof†/PTFE FEP
Ordering Information:
Optional sealing caps available: DS3131-0020 (for 30mL tube) and DS3131-0024 (for 50mL tube). Cat. No. 3114-0050 has a brim capacity of only 42mL but is designed to fit standard rotor.
Includes:
Tefzel ETFE screw caps. Additional sealing cap assembly available separately (DS3131-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale ETFE
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale FEP
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 2
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Bund form Rund
Lukketype Skruelåg
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 10,000 x g
Vis mere Vis mindre
Teflon™ er et varemærke tilhørende The Chemours Company FC, LLC brugt under licens af Nalge Nunc International Corporation.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og intet vand slipper ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.