Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ikke-phthalat PVC-vakuumrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16575140
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 1/8 tommer.
5/8 tommer.
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Samlet længde (engelsk):
10 ft.
50 ft.
Artikelnummer. 16575140
Brand: Thermo Scientific™ 87021210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tykvæggede PVC-rør kan modstå et fuldt vakuum (29,9 tommer. (760 mm) Hg) ved stuetemperatur. Fremstillet af harpiks af højeste kvalitet, fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og California Proposition 65 standarder
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ikke-phthalat klar plast PVC vakuumrør er fremstillet af de højeste kvalitet harpiksmaterialer og fungerer som klassisk Nalgene 180 slanger, men er fri for orthophthalat DEHP blødgørere. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og overholder Californiens forslag 65. Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række laboratoriekemikalier og giver ikke lugt eller smag. Tåler fuldt vakuum (29,9 in. Hg) ved stuetemperatur.
  • Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, lavet af harpikser og blødgørere af højeste kvalitet
  • Fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler
  • Tåler et fuldt vakuum på 29,9 i HG ved stuetemperatur
  • Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række kemikalier - demonstrerer dimensionsstabilitet
  • Svarer til Tygon™ E-3603 rør
  • Mærket med ID og lovoverholdelse samt med 12 tommer intervaller for nem identifikation og måling
  • Durometer hårdhed er Shore A, 60
  • Giver ikke lugt eller smag
  • Kan skrive videre med Nalgene Lab markør
  • Glider let over glas- og plastikbeslag; griber sikkert
  • Autoklaverbar/gennemsigtig
Overholdelse
FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotoksicitet, REACH, Latex-fri, RoHS og Californien Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-fri, RoHS og CA Prop 65
Oversigt Ikke-phthalat PVC-vakuumrør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/2 tomme.
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 1 1/8 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Samlet længde (engelsk) 10 ft.
Samlet længde (metrisk) 3 m
Tykkelse (engelsk) 5/16 tommer
Tykkelse (metrisk) 7.9 mm
Emballagemængde 1 stykke slange 10 fod i længden
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Autoklav, gas, kemisk
Farve Klar
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 52 psig ved 73 °F (23 °C), 21 psig ved 125 °F (51 °C)
Vakuum niveau Fuldt vakuum ved stuetemperatur
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 160 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttype Vakuumslange