Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ikke-phthalat PVC-vakuumrør
Artikelnummer. 16555140
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 1/8 tommer.
5/8 tommer.
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Samlet længde (engelsk):
10 fod
50 fod
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Samlet længde (engelsk)
16555140 1/4 tommer 5/8 tommer. 10 fod
16515140 3/16 tommer 9/16 tommer. 50 fod
16525140 1/4 tommer 5/8 tommer. 50 fod
16535140 3/8 tommer 7/8 tommer. 50 fod
16565140 3/8 tommer 7/8 tommer. 10 fod
16545140 1/2 tomme. 1 1/8 tommer. 50 fod
16575140 1/2 tomme. 1 1/8 tommer. 10 fod
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16555140 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 87021065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00 DKK
    354.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.60 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tykvæggede PVC-rør kan modstå et fuldt vakuum (29,9 tommer. (760 mm) Hg) ved stuetemperatur. Fremstillet af harpiks af højeste kvalitet, fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og California Proposition 65 standarder
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ikke-phthalat klar plast PVC vakuumrør er fremstillet af de højeste kvalitet harpiksmaterialer og fungerer som klassisk Nalgene 180 slanger, men er fri for orthophthalat DEHP blødgørere. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og overholder Californiens forslag 65. Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række laboratoriekemikalier og giver ikke lugt eller smag. Tåler fuldt vakuum (29,9 in. Hg) ved stuetemperatur.
  • Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, lavet af harpikser og blødgørere af højeste kvalitet
  • Fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler
  • Tåler et fuldt vakuum på 29,9 i HG ved stuetemperatur
  • Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række kemikalier - demonstrerer dimensionsstabilitet
  • Svarer til Tygon™ E-3603 rør
  • Mærket med ID og lovoverholdelse samt med 12 tommer intervaller for nem identifikation og måling
  • Durometer hårdhed er Shore A, 60
  • Giver ikke lugt eller smag
  • Kan skrive videre med Nalgene Lab markør
  • Glider let over glas- og plastikbeslag; griber sikkert
  • Autoklaverbar/gennemsigtig
Overholdelse
FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotoksicitet, REACH, Latex-fri, RoHS og Californien Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-fri, RoHS og CA Prop 65
Oversigt Ikke-phthalat PVC-vakuumrør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 5/8 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (engelsk) 10 fod
Samlet længde (metrisk) 3 m
Tykkelse (engelsk) 3/16 tommer
Tykkelse (metrisk) 4.8 mm
Emballagemængde 1 stykke slange 10 fod i længden
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Autoklav, gas, kemisk
Farve Klar
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 56 psig ved 73 °F (23 °C), 28 psig ved 125 °F (51 °C)
Vakuum niveau Fuldt vakuum ved stuetemperatur
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 160 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttype Vakuumslange