Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ikke-phthalat PVC-rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16595130
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 1/4 tommer.
1 tomme
1/2 tomme.
1/4 tommer
11/16 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Samlet længde (engelsk):
50 fod
100 fod
250 fod
Maksimalt tryk:
18 psig ved 73 °F (23 °C), 14 psig ved 125 °F (51 °C)
20 psig ved 73 °F (23 °C), 10 psig ved 125 °F (51 °C)
22 psig ved 73 °F (23 °C), 11 psig ved 125 °F (51 °C)
26 psig ved 73 °F (23 °C), 13 psig ved 125 °F (51 °C)
28 psig ved 73 °F (23 °C), 14 psig ved 125 °F (51 °C)
30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C)
32 psig ved 73 °F (23 °C), 16 psig ved 125 °F (51 °C)
36 psig ved 73 °F (23 °C), 18 psig ved 125 °F (51 °C)
40 psig ved 73 °F (23 °C), 20 psig ved 125 °F (51 °C)
46 psig ved 73 °F (23 °C), 23 psig ved 125 °F (51 °C)
50 psig ved 73 °F (23 °C), 25 psig ved 125 °F (51 °C)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16595130
Brand: Thermo Scientific™ 87019030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, fremstillet af harpiks af højeste kvalitet, fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og California Proposition 65 standarder
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ikke-phthalat klar plast PVC-rør er fremstillet af de højeste kvalitet harpiksmaterialer og fungerer som klassisk Nalgene 180 slanger, men er fri for orthophthalat DEHP blødgørere. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og overholder Californiens forslag 65. Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række laboratoriekemikalier og giver ikke lugt eller smag, hvilket gør denne slange ideel til en bred vifte af ikke-medicinske, generelle laboratorie-, forsknings- og farmaceutiske applikationer.
  • Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, lavet af harpikser og blødgørere af højeste kvalitet
  • Fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler
  • Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række kemikalier - demonstrerer dimensionsstabilitet
  • Svarer til Tygon™ E-3603 rør
  • Mærket med ID og lovoverholdelse samt med 12 tommer intervaller for nem identifikation og måling
  • Durometer hårdhed er Shore A, 60
  • Giver ikke lugt eller smag
  • Kan skrive videre med Nalgene Lab markør
  • Glider let over glas- og plastikbeslag; griber sikkert
  • Autoklaverbar/gennemsigtig
Overholdelse
FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotoksicitet, REACH, Latex-fri, RoHS og Californien Proposition 65
Størrelse 8701-0010 er ikke trykt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-fri, RoHS og CA Prop 65
Oversigt Ikke-phthalat PVC-rør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/16 tommer
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 5/16 tommer
Samlet længde (engelsk) 250 fod
Tykkelse (engelsk) 1/16 tommer.
Emballagemængde 1 stykke slange 250 fod i længden
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Autoklav, gas, kemisk
Farve Klar
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 36 psig ved 73 °F (23 °C), 18 psig ved 125 °F (51 °C)
Vakuum niveau Meget lav
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 160 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttype Fleksibel slange