Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ikke-phthalat PVC-rør
Artikelnummer. 16585130
| Artikelnummer. | Diameter (engelsk) Indre | Diameter (engelsk) Ydre | Samlet længde (engelsk) | Maksimalt tryk | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16585130 | 1/8 tommer | 1/4 tommer | 250 fod | 50 psig ved 73 °F (23 °C), 25 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16595130 | 3/16 tommer | 5/16 tommer | 250 fod | 36 psig ved 73 °F (23 °C), 18 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16555130 | 1/4 tommer | 3/8 tommer | 100 fod | 30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C) | Hver |
| 16505140 | 5/16 tommer | 7/16 tommer | 250 fod | 28 psig ved 73 °F (23 °C), 14 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16565130 | 3/8 tommer | 1/2 tomme. | 100 fod | 22 psig ved 73 °F (23 °C), 11 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16575130 | 3/8 tommer | 5/8 tommer. | 100 fod | 40 psig ved 73 °F (23 °C), 20 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16585120 | 7/16 tommer | 5/8 tommer. | 50 fod | 30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16595120 | 1/2 tomme. | 5/8 tommer. | 50 fod | 20 psig ved 73 °F (23 °C), 10 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16505130 | 1/2 tomme. | 11/16 tommer | 50 fod | 26 psig ved 73 °F (23 °C), 13 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16515130 | 1/2 tomme. | 3/4 tommer | 50 fod | 30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16525130 | 5/8 tommer. | 7/8 tommer. | 50 fod | 26 psig ved 73 °F (23 °C), 13 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16535130 | 3/4 tommer | 1 tomme | 50 fod | 22 psig ved 73 °F (23 °C), 11 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16545130 | 1 tomme | 1 1/4 tommer. | 50 fod | 18 psig ved 73 °F (23 °C), 14 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16565110 | 1/8 tommer | 3/16 tommer | 50 fod | 30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16575110 | 1/8 tommer | 1/4 tommer | 50 fod | 50 psig ved 73 °F (23 °C), 25 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16585110 | 3/16 tommer | 5/16 tommer | 50 fod | 36 psig ved 73 °F (23 °C), 18 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16595110 | 1/4 tommer | 3/8 tommer | 50 fod | 30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C) | Hver |
| 16505120 | 1/4 tommer | 7/16 tommer | 50 fod | 40 psig ved 73 °F (23 °C), 20 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16515120 | 1/4 tommer | 1/2 tomme. | 50 fod | 46 psig ved 73 °F (23 °C), 23 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16525120 | 5/16 tommer | 7/16 tommer | 50 fod | 28 psig ved 73 °F (23 °C), 14 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16535120 | 5/16 tommer | 1/2 tomme. | 50 fod | 36 psig ved 73 °F (23 °C), 18 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16545120 | 5/16 tommer | 9/16 tommer. | 50 fod | 40 psig ved 73 °F (23 °C), 20 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16555120 | 3/8 tommer | 1/2 tomme. | 50 fod | 22 psig ved 73 °F (23 °C), 11 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16565120 | 3/8 tommer | 9/16 tommer. | 50 fod | 32 psig ved 73 °F (23 °C), 16 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
| 16575120 | 3/8 tommer | 5/8 tommer. | 50 fod | 40 psig ved 73 °F (23 °C), 20 psig ved 125 °F (51 °C) | - |
Brug rabatkode 27996
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27996" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ikke-phthalat klar plast PVC-rør er fremstillet af de højeste kvalitet harpiksmaterialer og fungerer som klassisk Nalgene 180 slanger, men er fri for orthophthalat DEHP blødgørere. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og overholder Californiens forslag 65. Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række laboratoriekemikalier og giver ikke lugt eller smag, hvilket gør denne slange ideel til en bred vifte af ikke-medicinske, generelle laboratorie-, forsknings- og farmaceutiske applikationer.
- Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, lavet af harpikser og blødgørere af højeste kvalitet
- Fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler
- Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række kemikalier - demonstrerer dimensionsstabilitet
- Svarer til Tygon™ E-3603 rør
- Mærket med ID og lovoverholdelse samt med 12 tommer intervaller for nem identifikation og måling
- Durometer hårdhed er Shore A, 60
- Giver ikke lugt eller smag
- Kan skrive videre med Nalgene Lab markør
- Glider let over glas- og plastikbeslag; griber sikkert
- Autoklaverbar/gennemsigtig
Overholdelse
FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotoksicitet, REACH, Latex-fri, RoHS og Californien Proposition 65
Størrelse 8701-0010 er ikke trykt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Møder FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-fri, RoHS og CA Prop 65 |
| Oversigt | Ikke-phthalat PVC-rør |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/8 tommer |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/4 tommer |
| Samlet længde (engelsk) | 250 fod |
| Tykkelse (engelsk) | 1/16 tommer. |
| Emballagemængde | 1 stykke slange 250 fod i længden |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Steriliseringsmetode | Autoklav, gas, kemisk |
| Farve | Klar |
| Hårdhed | 60 (Shore A) |
| Fleksibilitet | 4 x OD bøjningsradius |
| Maksimalt tryk | 50 psig ved 73 °F (23 °C), 25 psig ved 125 °F (51 °C) |
| Vakuum niveau | Meget lav |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 160 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 71 °C |
| Produkttype | Fleksibel slange |
| Vis mere Vis mindre |