Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ikke-phthalat PVC-rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16515120
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 1/4 tommer.
1 tomme
1/2 tomme.
1/4 tommer
11/16 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Samlet længde (engelsk):
50 fod
100 fod
250 fod
Maksimalt tryk:
18 psig ved 73 °F (23 °C), 14 psig ved 125 °F (51 °C)
20 psig ved 73 °F (23 °C), 10 psig ved 125 °F (51 °C)
22 psig ved 73 °F (23 °C), 11 psig ved 125 °F (51 °C)
26 psig ved 73 °F (23 °C), 13 psig ved 125 °F (51 °C)
28 psig ved 73 °F (23 °C), 14 psig ved 125 °F (51 °C)
30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C)
32 psig ved 73 °F (23 °C), 16 psig ved 125 °F (51 °C)
36 psig ved 73 °F (23 °C), 18 psig ved 125 °F (51 °C)
40 psig ved 73 °F (23 °C), 20 psig ved 125 °F (51 °C)
46 psig ved 73 °F (23 °C), 23 psig ved 125 °F (51 °C)
50 psig ved 73 °F (23 °C), 25 psig ved 125 °F (51 °C)
Pakningsstørrelse:
Hver
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Samlet længde (engelsk) Maksimalt tryk Pakningsstørrelse
16515120 1/4 tommer 1/2 tomme. 50 fod 46 psig ved 73 °F (23 °C), 23 psig ved 125 °F (51 °C) -
16585130 1/8 tommer 1/4 tommer 250 fod 50 psig ved 73 °F (23 °C), 25 psig ved 125 °F (51 °C) -
16595130 3/16 tommer 5/16 tommer 250 fod 36 psig ved 73 °F (23 °C), 18 psig ved 125 °F (51 °C) -
16555130 1/4 tommer 3/8 tommer 100 fod 30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C) Hver
16505140 5/16 tommer 7/16 tommer 250 fod 28 psig ved 73 °F (23 °C), 14 psig ved 125 °F (51 °C) -
16565130 3/8 tommer 1/2 tomme. 100 fod 22 psig ved 73 °F (23 °C), 11 psig ved 125 °F (51 °C) -
16575130 3/8 tommer 5/8 tommer. 100 fod 40 psig ved 73 °F (23 °C), 20 psig ved 125 °F (51 °C) -
16585120 7/16 tommer 5/8 tommer. 50 fod 30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C) -
16595120 1/2 tomme. 5/8 tommer. 50 fod 20 psig ved 73 °F (23 °C), 10 psig ved 125 °F (51 °C) -
16505130 1/2 tomme. 11/16 tommer 50 fod 26 psig ved 73 °F (23 °C), 13 psig ved 125 °F (51 °C) -
16515130 1/2 tomme. 3/4 tommer 50 fod 30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C) -
16525130 5/8 tommer. 7/8 tommer. 50 fod 26 psig ved 73 °F (23 °C), 13 psig ved 125 °F (51 °C) -
16535130 3/4 tommer 1 tomme 50 fod 22 psig ved 73 °F (23 °C), 11 psig ved 125 °F (51 °C) -
16545130 1 tomme 1 1/4 tommer. 50 fod 18 psig ved 73 °F (23 °C), 14 psig ved 125 °F (51 °C) -
16565110 1/8 tommer 3/16 tommer 50 fod 30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C) -
16575110 1/8 tommer 1/4 tommer 50 fod 50 psig ved 73 °F (23 °C), 25 psig ved 125 °F (51 °C) -
16585110 3/16 tommer 5/16 tommer 50 fod 36 psig ved 73 °F (23 °C), 18 psig ved 125 °F (51 °C) -
16595110 1/4 tommer 3/8 tommer 50 fod 30 psig ved 73 °F (23 °C), 15 psig ved 125 °F (51 °C) Hver
16505120 1/4 tommer 7/16 tommer 50 fod 40 psig ved 73 °F (23 °C), 20 psig ved 125 °F (51 °C) -
16525120 5/16 tommer 7/16 tommer 50 fod 28 psig ved 73 °F (23 °C), 14 psig ved 125 °F (51 °C) -
16535120 5/16 tommer 1/2 tomme. 50 fod 36 psig ved 73 °F (23 °C), 18 psig ved 125 °F (51 °C) -
16545120 5/16 tommer 9/16 tommer. 50 fod 40 psig ved 73 °F (23 °C), 20 psig ved 125 °F (51 °C) -
16555120 3/8 tommer 1/2 tomme. 50 fod 22 psig ved 73 °F (23 °C), 11 psig ved 125 °F (51 °C) -
16565120 3/8 tommer 9/16 tommer. 50 fod 32 psig ved 73 °F (23 °C), 16 psig ved 125 °F (51 °C) -
16575120 3/8 tommer 5/8 tommer. 50 fod 40 psig ved 73 °F (23 °C), 20 psig ved 125 °F (51 °C) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16515120 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 87010080
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Visualizza tutte le promozioni
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, fremstillet af harpiks af højeste kvalitet, fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og California Proposition 65 standarder
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ikke-phthalat klar plast PVC-rør er fremstillet af de højeste kvalitet harpiksmaterialer og fungerer som klassisk Nalgene 180 slanger, men er fri for orthophthalat DEHP blødgørere. Overholder FDA CFR21 for fødevareemballage, USP VI, cytotoksicitet, REACH, latexfri, RoHS og overholder Californiens forslag 65. Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række laboratoriekemikalier og giver ikke lugt eller smag, hvilket gør denne slange ideel til en bred vifte af ikke-medicinske, generelle laboratorie-, forsknings- og farmaceutiske applikationer.
  • Laboratoriekvalitet, autoklaverbare klare slanger sætter standarden for renhed og kvalitet, lavet af harpikser og blødgørere af højeste kvalitet
  • Fri for ortho-phthalat-blødgøringsmidler
  • Modstår hærdning og misfarvning fra en lang række kemikalier - demonstrerer dimensionsstabilitet
  • Svarer til Tygon™ E-3603 rør
  • Mærket med ID og lovoverholdelse samt med 12 tommers intervaller for nem identifikation og måling (undtagen som angivet nedenfor)
  • Durometer hårdhed er Shore A, 60
  • Giver ikke lugt eller smag
  • Kan skrive videre med Nalgene Lab markør
  • Glider let over glas- og plastikbeslag; griber sikkert
  • Autoklaverbar/gennemsigtig
Compliance
FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotoksicitet, REACH, Latex-fri, RoHS og Californien Proposition 65
Størrelse 8701-0010 er ikke trykt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificeringer/compliance Møder FDA CFR21 til fødevareemballage, USP VI, Cytotox, REACH, Latex-fri, RoHS og CA Prop 65
Oversigt Ikke-phthalat PVC-rør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 1/2 tomme.
Samlet længde (engelsk) 50 fod
Tykkelse (engelsk) 1/8 tommer
Emballagemængde 1 stykke slange 50 fod i længden
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Autoklav, gas, kemisk
Farve Klar
Hårdhed 60 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 46 psig ved 73 °F (23 °C), 23 psig ved 125 °F (51 °C)
Vakuum niveau Meget lav
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 160 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttype Fleksibel slange
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.