Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO-mikroemballagehætteglas: Sterile, bulkpakning
Beskrivelse
Tilpas din Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO Micro Packaging Vials med flere lukkemuligheder. Disse hætteglas er støbt af høj renhed, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen polypropylencopolymerharpiks med lavt metalindhold.
Funktioner:
- Hætteglas og lukninger (angivet separat) er tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
- USP Klasse VI kompatibel; ikke-pyrogen
- Kan centrifugeres ved 13.000 xg
- Komponenter leveres sterile og klar til påfyldning
- Farvede lukninger pakket separat
- Steril til 10 -6 SAL
- RNase/DNase fri
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger 0,5, 2,0 og 4,5 ml
0,5, 2,0 og 4,5 ml hætteglas:
Skørt, med konisk inderside
1,5 ml hætteglas:
Konisk design
Bestillingsoplysninger:
Nalgene Micro Packaging Vials er bulkpakket uden lukninger, 500 pr. indvendig pose, 1000 pr. etui. Bestil sterile lukninger separat (Kat. nr. 342820, 342821, 342825, 342826, 342830).
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mikroemballage hætteglas |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Farve | Naturlig gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | PPCO |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| nr. pr. sag | 1000 |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Stil | Skørt hætteglas med konisk inderside |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.