Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO-mikroemballagehætteglas: Sterile, bulkpakning
Artikelnummer. 10252813
Skift visning
Lukkestørrelse:
11 mm
13 mm
Volumen (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
4,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10252813 11 mm 0,5 ml Pakke med 1000
10292953 11 mm 1,5 ml Pakke med 1000
10253003 11 mm 2 ml Pakke med 1000
10787273 13 mm 4,5 ml Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10252813 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3428000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 DKK
    1410.12 DKK / Pakke med 1000
    Spare 124.88 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilpas dine PPCO-hætteglas, som er skørtede og har en konisk bund, der tillader genvinding af hele indholdet.
Tilpas din Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO Micro Packaging Vials med flere lukkemuligheder. Disse hætteglas er støbt af høj renhed, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen polypropylencopolymerharpiks med lavt metalindhold.
Funktioner:
  • Hætteglas og lukninger (angivet separat) er tryktestet sammen ved 7,5 PSIG til luftforsendelse
  • USP Klasse VI kompatibel; ikke-pyrogen
  • Kan centrifugeres ved 13.000 xg
  • Komponenter leveres sterile og klar til påfyldning
  • Farvede lukninger pakket separat
  • Steril til 10 -6 SAL
  • RNase/DNase fri
  • Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger 0,5, 2,0 og 4,5 ml
0,5, 2,0 og 4,5 ml hætteglas:
Skørt, med konisk inderside
1,5 ml hætteglas:
Konisk design
Bestillingsoplysninger:
Nalgene Micro Packaging Vials er bulkpakket uden lukninger, 500 pr. indvendig pose, 1000 pr. etui. Bestil sterile lukninger separat (Kat. nr. 342820, 342821, 342825, 342826, 342830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikroemballage hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm hals
Farve Naturlig gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale PPCO
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 0,5 ml
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 500
Stil Skørt hætteglas med konisk inderside
Volumen (metrisk) i alt 0.5 mL
Lukningsmateriale PPCO
Lukketype Skruelåg (medfølger ikke)
Mængde 500 taske, 1000 Cs.
Lukkestørrelse 11 mm
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Højde (metrisk) 49 mm
Produkttype Hætteglas
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.