Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO-mikroemballagehætteglas: Ikke-sterile, bulkpakning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10619953
Skift visning
Lukkestørrelse:
11 mm
Volumen (metrisk):
0,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10619953 11 mm 0,5 ml Pakke med 1000
10706923 11 mm 2 ml Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10619953 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3628000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 DKK
    1372.82 DKK / Pakke med 1000
    Spare 117.18 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Gendan hætteglasindholdet fuldstændigt med disse hætteglas til mikroemballage, støbt af PPCO-harpiks med høj renhed. Hætteglassene er skørtede og har konisk interiør.
Gendan hætteglassets indhold fuldstændigt med skørtet, konisk indre Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO mikroemballagehætteglas, støbt af høj renhed, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen polypropylencopolymer med lavt metalindhold. Hætteglas og lukninger (angivet separat) tryktestes sammen ved 7,5 psig og kan centrifugeres ved 13.000 x g.
Funktioner:
  • USP Klasse VI kompatibel; ikke-pyrogen
  • Farvede lukninger pakket separat
  • Ikke-steril
  • Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
0,5, 2,0 og 4,5 ml hætteglas:
  • Skørt, med konisk inderside
1,5 ml hætteglas:
  • Ikke skørt, konisk design
Bestillingsoplysninger:
Nalgene Micro Packaging Vials er bulkpakket uden lukninger, 500 pr. indvendig pose, 1000 pr. etui. Bestil ikke-sterile lukninger separat (Kat. nr. 362820, 362821, 362825, 362826, 362830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mikroemballage hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Farve Naturlig gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale PPCO
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 0,5 ml
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 500
Stil Skørt hætteglas med konisk inderside
Volumen (metrisk) i alt 0.5 mL
Lukningsmateriale PPCO
Lukketype Skruelåg (medfølger ikke)
Mængde 500 taske, 1000 Cs.
Lukkestørrelse 11 mm
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Højde (metrisk) 49 mm
Produkttype Hætteglas
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.