Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker uden lukning: Bulk Pack
Artikelnummer. 30117591
Kapacitet (metrisk):
3.4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 30117591
Brand: Thermo Scientific™ 3620069125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og håndter sikkert testsæt og mange små volumen applikationer med disse PPCO diagnostiske flasker til brug i prøveopbevaring og forsendelse af små volumen reagenser.
Opbevar og håndter sikkert testsæt og mange små applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker, til brug i prøveopbevaring og forsendelse af små mængder, værdifulde reagenser. Disse polypropylen copolymer flasker er holdbare og har ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering. De er pakket uden lukninger, så de kan matches med forskellige farvede lukninger (kat. nr. 362150 serien).
Funktioner:
  • Ikke-steril
  • Naturlig gennemskinnelig PPCO giver fremragende kemikalieresistens
  • Autoklaverbar
  • Lækagesikker† når den er samlet med lukning (skal bestilles separat)
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er bulkpakket uden lukning. Pakket 2000 pr kuffert. Bestil farvede lukninger separat (kat. nr. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,125 oz., 3,4 ml
Kapacitet (metrisk) 3.4 mL
Kapacitet (engelsk) 0,125 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 8 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 13-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 41 mm
Produkttype Prøvebeholder
Bredde (engelsk) 0,62 tommer.
Højde (engelsk) 1,61 tommer.
Diameter (metrisk) 16 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.