Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10068872
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 10068872
Brand: Thermo Scientific™ 3120069025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøve, opbevar og afsend værdifulde reagenser i små volumer med disse autoklaverbare flasker, der kan bruges i testsæt og mange applikationer med små volumer.
Prøve, opbevare og sende værdifulde reagenser i små mængder. Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige PPCO diagnostiske flasker med lukning er holdbare, autoklaverbare og bruges i testsæt og mange små applikationer. Disse naturlige, gennemsigtige polypropylen copolymer flasker har ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering. Foringsfri lukning, inkluderet, sikrer ydeevne uden rynker, der kan forårsage lækager eller kontaminering af dine løsninger.
Funktioner:
  • Ikke-steril
  • Autoklaverbar
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. Pakket 2.000 pr kuffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelsk) 0,25 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 20-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Prøvebeholder
Højde (engelsk) 1,77 tommer.
Diameter (metrisk) 25 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.