Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige HDPE diagnostiske flasker uden lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10620334
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 10620334
Brand: Thermo Scientific™ 3620029050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og send små mængder værdifulde reagenser med naturlige, gennemskinnelige HDPE-diagnoseflasker, som er pakket uden lukninger.
Opbevar og send værdifulde reagenser i små volumer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlige HDPE-diagnoseflasker uden lukning, til brug i testsæt og små volumen applikationer. Disse højdensitets polyethylenflasker er pakket uden lukninger, så de kan matches med forskellige farvede lukninger (kat. nr. 362150). Med ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering, er disse højdensitets polyethylenflasker lækagesikre† når den er samlet med Nalgene lukninger (bestilles separat).
Funktioner:
  • Ikke-steril
  • Naturlig, gennemskinnelig polyethylen med høj densitet
  • Holdbare, ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
Bestillingsoplysninger:
Flaskerne er bulkpakket uden lukning. Pakket 2000 pr kuffert. Bestil farvede lukninger separat (kat. nr. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Neutral
Oversigt 15 ml, 20-415 halsfinish, bulkpakning
Diameter (metrisk) Indvendig hals 13 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 20-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiske flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for brug af mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 58 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.