Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlig HDPE diagnoseflasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10364673
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 10364673
Brand: Thermo Scientific™ 3120029050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøve, opbevar og afsend værdifulde reagenser i små mængder i disse flasker med polypropylen-lukninger, der er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger. De kan også bruges i testsæt og mange små applikationer.
Prøve, opbevare og sende værdifulde reagenser i små mængder. Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostiske flasker med lukning bruges i testsæt og mange små applikationer. Naturlig, gennemskinnelig polyethylen med høj densitet giver et holdbart design med ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering.
  • Ikke-steril
  • Naturlig, gennemskinnelig polyethylen med høj densitet
  • Naturlige, foringsløse polypropylen-lukninger
  • Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. 2000 pr sag. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 20-415 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 58 mm
Produkttype Prøvebeholder
Bredde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (engelsk) 2,3 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato