Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Udskiftning af flasker med smal mund og bred mund
Description
Passe Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal mund og bred mund flaske erstatningslukninger på Nalgene smalmundede og bredmundede flasker.
- Lavet til at passe Nalgene smalmundede og bredmundede flasker
Specifications
Specifications
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Lukker til udskiftning af flasker |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 12 |
| Trådstørrelse (metrisk) | 24 mm |
| Mund | Smal |
| Form | Rund |
| Produkttype | Udskiftningshætte |
| Til brug med (udstyr) | Nalgene smalmundede og bredmundede flasker |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.