Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Udskiftning af flasker med smal mund og bred mund
Artikelnummer. 10010681
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Produkttype:
Skruelåg
Stængel og Trækrør
Tudhætte
Udskiftningshætte
Farve:
Hvid
Neutral
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 25
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Produkttype Farve Pakningsstørrelse
10010681 38 mm Udskiftningshætte Neutral Pakke med 12
10586551 20 mm Udskiftningshætte Hvid Pakke med 12
10264401 24 mm Udskiftningshætte Neutral Pakke med 12
10020661 28 mm Udskiftningshætte Neutral Pakke med 12
11334595 28 mm Stængel og Trækrør Neutral Pakke med 2
10603452 38 mm Udskiftningshætte Hvid Pakke med 12
10799362 38 mm Skruelåg Neutral Pakke med 12
10274401 43 mm Udskiftningshætte Neutral Pakke med 12
10162491 53 mm Udskiftningshætte Ravgul Pakke med 12
10000721 53 mm Udskiftningshætte Neutral Pakke med 2
10050681 53 mm Udskiftningshætte Neutral Pakke med 12
10365941 63 mm Udskiftningshætte Neutral Pakke med 12
12716677 20 mm Tudhætte Neutral Pakke med 25
10644212 24 mm Tudhætte Neutral Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10010681 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7121600384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 DKK
    143.01 DKK / Pakke med 12
    Spare 16.99 DKK
    10% Slukket
På lager
Monter disse erstatningslukninger på Thermo Scientific™ Nalgene™ smalmundede og bredmundede flasker.
Passe Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal mund og bred mund flaske erstatningslukninger på Nalgene smalmundede og bredmundede flasker.
  • Lavet til at passe Nalgene smalmundede og bredmundede flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Oversigt Lukker til udskiftning af flasker
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 12
Trådstørrelse (metrisk) 38 mm
Mund Smal
Til brug med (udstyr) Nalgene smalmundede og bredmundede flasker
Form Rund
Produkttype Udskiftningshætte
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.