Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal mund gennemskinnelig ravfarvet HDPE emballageflasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4521841
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
24-415 mm
28-415 mm
Unit Size:
Pakke med 125
Pakke med 500
Product Code. 10553955
Brand: Thermo Scientific™ 3120840004
Only null left
Add to basket
Add to basket
Opbevar, send og pak lysfølsomme væsker sikkert med disse gennemskinnelige ravfarvede smalmundede flasker med robust konstruktion og ravgul PP-lukninger.
Opbevar, send og pak lysfølsomme væsker sikkert med disse gennemskinnelige, ravfarvede, højdensitetspolyethylenflasker med smal mund. Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal mund gennemskinnelige ravfarvede HDPE-emballageflasker med lukning har en robust konstruktion til emballagebrug og har ravfarvede polypropylen-lukninger.
Funktioner:
  • Fremragende slag- og kemikalieresistens
  • Inkluder uigennemsigtige ravfarvede polypropylen-lukninger
  • Gennemsigtige ravfarvede flasker giver let beskyttelse med evnen til at se væskeniveauet
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Gennemskinnelig rav
Oversigt Smalmundede emballageflasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 500
Lukningsfarve Uigennemsigtig rav
Halsfinish 24 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 101 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 1,99 tommer.
Højde (engelsk) 3,97 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-415 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Show More Show Less
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.