Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal mund PPCO emballageflasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10592995
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10592995
Brand: Thermo Scientific™ 3120870016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, send og pak væsker med disse robuste, smalmundede flasker, der er konstrueret til emballagebrug og inkluderer polypropylenlukninger.
Opbevar, send og pak væsker med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede PPCO-emballageflasker med lukning. Disse polypropylencopolymerflasker har fremragende klarhed samt slag- og kemikalieresistens og har en robust konstruktion til emballagebrug og har polypropylenlukninger.
Funktioner:
  • Naturlig, gennemskinnelig polypropylen copolymer
  • Polypropylen skruelukninger
  • Autoklaverbar
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Smalmundede emballageflasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 125
nr. pr. pakke 125
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Pakkerflaske
Bredde (engelsk) 2,87 tommer.
Højde (engelsk) 6,73 tommer. (Med lukning); 6,61 tommer. (Uden lukning)
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-415 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.