Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede PPCO økonomiflasker med lukning
Artikelnummer. 11349614
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 11349614
Brand: Thermo Scientific™ 20870032
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med disse smalmundede PPCO økonomiflasker med lukning.
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede PPCO økonomiflasker med lukning. Disse polypropylen copolymer flasker er letvægtsversioner af originalen Nalgene Lab kvalitet flaske. Fremstillet af højkvalitets laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Features:
  • Economical and recyclable; designed for single use
  • Translucence allows for easy viewing of liquid levels
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaiminate your reagents
  • Autoclavable/Leakproof†
Note:
  • Completely disengage threads or remove cap before autoclaving
Includes:
  • Polypropylene closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Translucent
Oversigt Narrow-Mouth Economy Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 27 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 24
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Natural
Halsfinish 38 mm
Certificeringer/compliance Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Lukning inkluderet Yes
Engangs Single-use
Uddannet No
Mund Narrow
Form Round
Højde (metrisk) 216 mm
Produkttype Narrow Mouth Bottle
Højde (engelsk) 8.5 in.
Lukke liner Unlined
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Screw Cap
Gennem lukkedispenseringen No
Autoklaverbar Autoclavable
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.