Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede PPCO økonomiflasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11319614
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 11319614
Brand: Thermo Scientific™ 20870004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med disse smalmundede PPCO økonomiflasker med lukning.
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede PPCO økonomiflasker med lukning. Disse polypropylen copolymer flasker er letvægtsversioner af originalen Nalgene Lab kvalitet flaske. Fremstillet af højkvalitets laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
Funktioner:
  • Økonomisk og genanvendelig; designet til engangsbrug
  • Gennemskinnelighed gør det nemt at se væskeniveauer
  • Foringsløse hætter giver den ultimative lækagesikre beskyttelse uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
  • Autoklaverbar/lækagesikker†
Bemærk:
  • Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering
Inkluderer:
  • Polypropylen lukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Smalmundet økonomiflaske
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 72
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 24 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 101 mm
Produkttype Smal mund økonomi flaske
Højde (engelsk) 2,4''
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.