Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flasker med smal mund med lukning: Autoklaverbar
Beskrivelse
Udfør laboratorieapplikationer, der kræver fremragende kemisk resistens, og autoklavering, både med og uden indhold, ved brug af Thermo Scientific™ Nalgene™ smalle PPCO-flasker med lukning. Disse polypropylen-copolymerflasker er gennemsigtige og giver god klarhed ved visningen af indholdet. Fremstillet udelukkende af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer.
- Foringsløse hætter giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Autoklaverbar
Bemærk:
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,25 oz., 8 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Autoklaverbar smalmundet flaske |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.