Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flasker med smal mund med lukning: Autoklaverbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10363691
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Artikelnummer. 10363691
Brand: Thermo Scientific™ 20060002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Udfør laboratorieapplikationer, der kræver fremragende kemisk resistens og autoklavering, med og uden indhold, ved hjælp af denne polypropylencopolymerflaske med lukning.
Udfør laboratorieapplikationer, der kræver fremragende kemisk resistens og autoklavering, med og uden indhold, ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flasker med smal mund med lukning. Disse polypropylen copolymer flasker er gennemskinnelige, hvilket giver god klarhed til at se indholdet. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
  • Foringsløse hætter giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
  • Autoklaverbar
Bemærk:
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Autoklaverbar smalmundet flaske
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 20 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 85 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Højde (engelsk) 3,34 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.