Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flasker med smal mund med lukning: Autoklaverbar
Artikelnummer. 10159760
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10159760 250 mL 24 mm Pakke med 12
30117592 4 mL 13 mm -
10444681 8 mL 20 mm Pakke med 12
10241901 15 mL 20 mm Pakke med 12
10779481 30 mL 20 mm Pakke med 12
10363691 60 mL 20 mm Pakke med 12
10190291 125 mL 24 mm -
10443151 500 mL 28 mm Pakke med 12
10363401 1 L 38-430 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Artikelnummer. 10159760 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20060008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00 DKK
    180.31 DKK / Pakke med 12
    Spare 3.69 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nalgene LDPE, HDPE, PP og PMP beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Udfør laboratorieapplikationer, der kræver fremragende kemisk resistens og autoklavering, med og uden indhold, ved hjælp af denne polypropylencopolymerflaske med lukning.
Udfør laboratorieapplikationer, der kræver fremragende kemisk resistens, og autoklavering, både med og uden indhold, ved brug af Thermo Scientific™ Nalgene™ smalle PPCO-flasker med lukning. Disse polypropylen-copolymerflasker er gennemsigtige og giver god klarhed ved visningen af indholdet. Fremstillet udelukkende af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer.
  • Foringsløse hætter giver det ultimative inden for lækagesikre† beskyttelse uden brug af en liner, der kan rynke, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
  • Autoklaverbar
Bemærk:
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Autoklaverbar smalmundet flaske
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 24mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 133 mm
Højde (engelsk) 5,23 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Engangs Genanvendelig
Produkttype Flaske med smal mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.